Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)circonio(IV), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339697 5 g 5 g
11329697 1 g 1 g
11349697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042028.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
MOCVD de circonio
MOCVD of zirconium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18865-74-2
Fórmula molecular C44H80O8Zr
Peso molecular (g/mol) 828.34
Número MDL MFCD00145380,MFCD00145380
Clave InChI ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 50919870
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona; circonio
SMILES [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Punto de fusión 318°C to 320°C
Punto de ebullición 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 824.3
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física cristalino/a/s