Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)circonio(IV), 99,9 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11388348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388348 1 g 1 g
11378348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039548.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18865-74-2
Fórmula molecular C44H80O8Zr
Peso molecular (g/mol) 828.34
Número MDL MFCD00145380,MFCD00145380
Clave InChI ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 50919870
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona; circonio
SMILES [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Punto de fusión 318°C to 320°C
Punto de ebullición 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 824.3
Porcentaje de pureza 99.9%