Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)niobio(IV), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)niobium(IV) |
| Punto de fusión | 219°C to 220°C |
| Punto de ebullición | 325°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 826 |
| Forma física | Polvo |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.