Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)niobio(IV), Thermo Scientific™
Código de producto. 11368258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368258 1 g 1 g
11378258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039459.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41706-15-4
Fórmula molecular C44H80NbO8
Peso molecular (g/mol) 830.022
Número MDL MFCD00145379
Clave InChI WYTIGJVEVROCSD-DSORRXEFSA-N
Sinónimo tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato niobium iv, nb tmhd 4, niobium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4e-5-bis 3e-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy niobio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 72376395
Nombre IUPAC (Z)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona; (E)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-e-3-ona; niobio
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)niobium(IV)
Punto de fusión 219°C to 220°C
Punto de ebullición 325°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 826
Forma física Polvo