Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)hafnio(IV), 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334887 5 g 5 g
11324887 1 g 1 g
11344887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11334887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041909.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV) is used as an intermediate to fabricate capacitor devices on the nano scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63370-90-1
Fórmula molecular C44H76HfO8
Peso molecular (g/mol) 911.574
Número MDL MFCD01863471
Clave InChI GPCQYWUYUFMJFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium tetramethylheptanedionate, tetrakis dipivaloylmethanato hafnium
PubChem CID 121233202
SMILES CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV)
Punto de fusión 315°C
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in hexane,toluene,hydrocarbons,alcohols,ketones and esters. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 910.5
Porcentaje de pureza 99.7%
Forma física Polvo