Learn More
Tetrakis(1-pirazolil)borato, sal de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10628324 5 g Frasco de vidrio 5 g
10145560 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10628324 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 300160050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14782-58-2
Fórmula molecular C12H12BKN8
Peso molecular (g/mol) 318.2
Número MDL MFCD00800557
Clave InChI RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
PubChem CID 92043288
Nombre IUPAC potasio; tetra(pirazol-1-iloxi)boranuida
SMILES [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 253°C to 254°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino fino