Learn More
Tetrakis(1-metiletil) metilendifosfonato, Mikromol™
Descripción
Tetrakis(1-metiletil) metilendifosfonato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraisopropyl methylenediphosphonate |
| CAS | 1660-95-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Tetraisopropyl methylenediphosphonate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H30 O6 P2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Medronic Acid Imp. B (EP), P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide, Medronic Acid Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[Di(propan-2-iloxi)fosforilmetil-propan-2-iloxifosforil]oxi-propano |
| Mostrar más |