Learn More
Tetraisopropil metilendifosfonato, TRC
Código de producto. 30428008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428008 25 g -
30416421 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29627025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-95-3
Fórmula molecular C13 H30 O6 P2
Peso molecular (g/mol) 344.32
Sinónimo P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide
Nombre IUPAC 2-[Di(propan-2-iloxi)fosforilmetil-propan-2-iloxifosforil]oxi-propano
SMILES CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1518