Learn More
Tetraisopropil metilendifosfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485563 10 g 10 g
11495563 50 g 50 g
11405573 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13484.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1660-95-3 | C13H30O6P2 | 344.325 g/mol
Tetraisopropyl methylenediphosphonate is used in the preparation of AZT 5’-Triphosphate compounds which display inhibitory effects on HIV-1 reverse transcrpitase. It is also used in the preparation of E2-bisphosphonate conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetraisopropil metilendifosfonato se utiliza en la preparación de compuestos de AZT 5’-trifosfato que presentan efectos inhibitorios sobre la transcriptasa inversa de VIH-1. También se utiliza en la preparación de conjugados de E2-bisfosfonatos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-95-3
Fórmula molecular C13H30O6P2
Peso molecular (g/mol) 344.325
Número MDL MFCD00015021
Clave InChI ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraisopropyl methylenediphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis 1-methylethyl ester, tetraisopropyl methylenebisphosphonate, unii-k46y5v9u61, tetraisopropyl methylenebis phosphonate, methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, tetra-i-propylmethylenediphosphonate, 2-di propan-2-yloxy phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl oxypropane, phosphonic acid, p,p'-methylenebis-, p,p,p',p'-tetrakis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_24847
PubChem CID 74266
Nombre IUPAC 2-[Di(propan-2-iloxi)fosforilmetil-propan-2-iloxifosforil]oxi-propano
SMILES CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Densidad 1.08
Punto de ebullición 122°C to 124°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 10 g
Beilstein 1080180
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl methylenebisphosphonate