Learn More
Fluorometilendifosfonato de tetraisopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraisopropyl Fluoromethylenediphosphonate |
| CAS | 78715-57-8 |
| Fórmula molecular | C13H29FO6P2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H29FO6P2/c1-9(2)17-21(15,18-10(3)4)13(14)22(16,19-11(5)6)20-12(7)8/h9-13H,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(F)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[[di(propan-2-iloxi)fosforil-fluorometil]-propan-2-iloxifosforil]oxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 362.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1423 |