Learn More
Difosfonato de diclorometileno tetraisopropilo, TRC
Código de producto. 30411244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411244 50 mg
30416307 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29622550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10596-22-2
Fórmula molecular C13 H28 Cl2 O6 P2
Peso molecular (g/mol) 413.21
Nombre IUPAC 2-[[dichloro-di(propan-2-iloxy)fosforilmetil]-propano-2-iloxifosforil]oxipropano
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(Cl)(Cl)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraisopropyl Dichloromethylene Diphosphonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H28Cl2O6P2/c1-9(2)18-22(16,19-10(3)4)13(14,15)23(17,20-11(5)6)21-12(7)8/h9-12H,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.0738