Learn More
Tetraisobutildialuminoxano, solución al 10 % de peso en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955971 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
11945971 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435988000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 998-00-5 , 108-88-3
Fórmula molecular C16H36Al2O
Peso molecular (g/mol) 298.42
Clave InChI CTNFGBKAHAEKFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-.mu.-oxodi, tetrakis isobutyl-mu-oxodialuminium, tetraisobutyl dialumoxane, aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-mu-oxodi, bis diisobutylaluminum oxide, bis-diisobutylaluminum-oxide, tetraisobutyldialuminoxane solution, tetraisobutyldialuminoxane solution, 10 wt. % in toluene, bis 2-methylpropyl alumanyl oxy bis 2-methylpropyl alumane
PubChem CID 16684086
Nombre IUPAC bis(2-metilpropil)alumaniloxi-bis(2-metilpropil)alumano
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)O[Al](CC(C)C)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraisobutyldialuminoxane
Color Incolora
Densidad 0.8670g/mL
Punto de ebullición 111°C
Temperatura de inflamación -8°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.867
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.42
Forma física Solución
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraisobutyldialuminoxane, 10 wt.% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P331-NO provocar el vómito.