Learn More
Cloruro de tetrahidrozolina, TRC
Código de producto. 30135752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135752 50 mg 50 miligramos
17953985 2.5 g 2.50 g
17922765 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29610050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 522-48-5
Fórmula molecular C13 H16 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 236.74
Sinónimo Tetryzoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-, monohydrochloride (7CI, 8CI), 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, Murine Plus, Soothe, Tetrahydrozoline hydrochloride, Tetryzoline hydrochloride, Tinarhinin, Tizine, Tyzanol, Tyzanol hydrochloride, Tyzine, Tyzine hydrochloride, Visine, Visine hydrochloride, Vislin, Yxin
Nombre IUPAC 2-(1,2,3,4-tetrahidronaftalena-1-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetryzoline hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.108
Porcentaje de pureza >95%