Learn More
Tetrahydroxyquinone, MedChemExpress
Código de producto. 16408616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1106
MedChemExpress Tetrahydroxyquinone (Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone), a primitive anticataract agent, is a redox active benzoquinone. Tetrahydroxyquinone can take part in a redox cycle with semiquinone radicals, leading to the formation of reactive oxygen species (ROS).
Tetrahydroxyquinone (Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone), a primitive anticataract agent, is a redox active benzoquinone. Tetrahydroxyquinone can take part in a redox cycle with semiquinone radicals, leading to the formation of reactive oxygen species (ROS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydroxyquinone
CAS 319-89-1
Color Negro
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H4O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone Tetrahydroxybenzoquinone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (581.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C(O)=C(O)C(C(O)=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 172.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.09
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death