Learn More
Tetrahidroxiquinona, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15648470 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15648470 5 g Frasco de vidrio 5 g
15638470 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15648470 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 875105G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador de titulación (para Ba, SO4)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5676-48-2
Fórmula molecular C6H8O8
Peso molecular (g/mol) 208.122
Número MDL MFCD00001597
Clave InChI PTIMJXRLFTZAOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19849282
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxiciclohexa-2,5-dien-1,4-diona; dihidrato
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydroxyquinone
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1371548
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.12g/mol
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.