Learn More
Tetrahidroxidiboro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16514214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514214 25 g 25 g
16504214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13675-18-8 | B2H4O4 | 89.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13675-18-8
Fórmula molecular B2H4O4
Peso molecular (g/mol) 89.65
Número MDL MFCD05663888
Clave InChI SKOWZLGOFVSKLB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (dihydroxyboranyl)boronic acid
SMILES OB(O)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydroxydiboron
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (HO)2BB(OH)2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.65
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydroxydiboron, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydroxydiboron