Learn More
Tetrahidrotiopirano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322016 5 g 5 g
11312016 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03063.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1613-51-0 | C5H10S | 102.195 g/mol
It is a useful 5 c synthon for the synthesis of 3-cyclopentenones. It is a organic sulfide, that has shown to have antioxidant activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sintón 5 c útil para la síntesis de 3-ciclopentenonas. Es un sulfuro orgánico que ha demostrado tener actividad antioxidante.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1613-51-0
Fórmula molecular C5H10S
Peso molecular (g/mol) 102.195
Número MDL MFCD00006662
Clave InChI YPWFISCTZQNZAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene sulfide, tetrahydrothiopyran, tetrahydro-2h-thiopyran, thiacyclohexane, 2h-thiopyran, tetrahydro, penthiophane, tetrahydrothiapyran, tetrahydrothiopyrane, thian, thian-4-yl
PubChem CID 15367
Nombre IUPAC tiano
SMILES C1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran
Densidad 0.988
Punto de ebullición 140°C to 142°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.506
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 102437
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.2
Porcentaje de pureza 98%