Learn More
Clorhidrato de tetrahidrotiopiran-4-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10403044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10403044 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10534974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10403044 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61963CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 950603-21-1
Fórmula molecular C6H14ClNS
Peso molecular (g/mol) 167.695
Número MDL MFCD09879925
Clave InChI DREBXEFIPXBLAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethyl amine hydrochloride, thian-4-ylmethanamine hydrochloride, thian-4-ylmethylamine, chloride, 1-thian-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-thian-4-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine hydrochloride
PubChem CID 24229644
Nombre IUPAC tian-4-ilmetanamina; clorhidrato
SMILES C1CSCCC1CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.7
Porcentaje de pureza 97%