Learn More
Tetrahidrotiopiran-4-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285954 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10693075 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61909DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 100277-27-8
Fórmula molecular C6H12OS
Peso molecular (g/mol) 132.221
Número MDL MFCD09966150
Clave InChI LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanol, tetrahydrothiopyran-4-methanol, tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, thian-4-yl methanol, 2h-thiopyran-4-methanol, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-methanol,tetrahydro, 4-hydroxymethyl tetrahydro-2h-thiopyran, acmc-20dmhk, thian-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl thiane
PubChem CID 20143654
Nombre IUPAC tian-4-ilmetanol
SMILES C1CSCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.23
Porcentaje de pureza 97%