Learn More
Tetrahidrotiopiran-4-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10144470 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10144470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167980050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran-4-one
Nombre de nota 99%
CAS 1072-72-6
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H8OS
Número MDL MFCD00006660
Cantidad 5 g
Beilstein 17, II, 287
Sinónimo tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
Clave InChI OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSCC1
Nombre IUPAC tian-4-ona
Peso molecular (g/mol) 116.18
PubChem CID 66173
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrothiopyran-4-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.