Learn More
Ácido tetrahidrotiopirano-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452834 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10665974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 89489-53-2
Fórmula molecular C6H10O2S
Peso molecular (g/mol) 146.20
Número MDL MFCD09879921
Clave InChI SCKSQOIXSGPVJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid,tetrahydro-9ci, acmc-209vjr, tetrahydro-thiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-9ci
PubChem CID 21598642
Nombre IUPAC ácido tiano-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.21
Porcentaje de pureza 97%