Learn More
Cloruro de tetrahidrotiopirano-4-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462834 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10452314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61902CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 121654-84-0
Fórmula molecular C6H9ClOS
Peso molecular (g/mol) 164.647
Número MDL MFCD09879922
Clave InChI RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
PubChem CID 14547368
Nombre IUPAC cloruro de tiano-4-carbonilo
SMILES C1CSCCC1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.66
Porcentaje de pureza 95%