Learn More
tetrahidrotiopiran-4-carbonitrilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10442684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10442684 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10012514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10442684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61916DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 195503-40-3
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.21
Número MDL MFCD09025909
Clave InChI DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
PubChem CID 21598641
Nombre IUPAC tiano-4-carbonitrilo
SMILES N#CC1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 97%