Learn More
1-Óxido de tetrahidrotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418117 50 g 50 g
11408117 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17502.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.167 g/mol
In a comparative study of aromatic fluorodenitration with Potassium fluoride, in several dipolar aprotic solvents, a much faster reaction rate was observed with DMSO or tetramethylene sulfoxide than with the more commonly used Sulfolane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En un estudio comparativo de la fluorodenitración aromática con fluoruro de potasio, en varios disolventes apróticos dipolares, se observó una tasa de reacción mucho más rápida con DMSO o sulfóxido de tetrametileno que con el sulfolano más comúnmente utilizado.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-44-8
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.167
Número MDL MFCD00005477
Clave InChI ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
Nombre IUPAC 1-óxido de tiolano
SMILES C1CCS(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiophene 1-oxide
Densidad 1.173
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 50 g
Beilstein 105274
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.17
Porcentaje de pureza 97%