Learn More
Tetrahidropirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydropyran |
| CAS | 142-68-7 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2H-Pyran','tetrahydro-, Pyran','tetrahydro- (3CI), Tetrahydro-2H-pyran, NSC 65448, Oxacyclohexane, Oxane, Pentamethylene oxide, THP, Tetrahydropyran, Tetrahydropyrane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2 |
| SMILES | C1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 86.132 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |