Learn More
Tetrahidropirano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10700791 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10207620 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10700791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325881000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 142-68-7 | C5H10O | 86.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-68-7
Número MDL MFCD00006585
Clave InChI DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
Nombre IUPAC oxano
SMILES C1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 88.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10O
Índice de refracción 1.42
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 12
Índice Merck 15, 9362
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and many other, organic solvents
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydropyran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.