Learn More
Tetrahidropirano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455393 500 mL 500 ml
11445393 100 mL 100 ml
11465393 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13392.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 142-68-7 | C5H10O | 86.134 g/mol
It is is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. They are also used as important solvents, as chemical intermediate and as monomer for ring-opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como disolvente importante, intermediario químico y monómero para la polimerización de apertura de anillo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes. Puede formar peróxidos en ausencia de inhibidores. Sensible a la luz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-68-7
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00006585
Clave InChI DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
Nombre IUPAC oxano
SMILES C1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.882
Punto de ebullición 87°C to 89°C
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 500 mL
Número UN UN3271
Beilstein 102436
Índice Merck 14,9217
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14
Porcentaje de pureza ≥98%