Learn More
Ácido tetrahidropiran-4-ilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10749025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10749025 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10032354 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10749025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 85064-61-5
Fórmula molecular C7H11O3
Peso molecular (g/mol) 143.16
Número MDL MFCD01631204
Clave InChI PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
PubChem CID 2773575
Nombre IUPAC ácido 2-(oxan-4-il)acético
SMILES [O-]C(=O)CC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-4-ylacetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 97%