Learn More
Ácido tetrahidropirano-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421509 25 g 25 g
15411509 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64340.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5337-03-1
Número MDL MFCD00031016
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Punto de fusión 87°C to 89°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 112249
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido