Learn More
Ácido tetrahidropirano-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15365078 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15365078 5 g 5 g
15375078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15365078 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456720050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5337-03-1
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Clave InChI AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid, pubchem9730, acmc-2097ha
PubChem CID 219302
Nombre IUPAC ácido oxano-4-carboxílico
SMILES C1COCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Punto de fusión 87.0°C to 89.0°C
Punto de ebullición 115.0°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.