Learn More
Tetrahidropirano-4-carbotioamida, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10578934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10578934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10103034 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10578934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29918DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 88571-77-1
Fórmula molecular C6H11NOS
Peso molecular (g/mol) 145.22
Número MDL MFCD10700048
Clave InChI ZUONFEFOQCUTDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydropyran-4-carbothioamide, 2h-pyran-4-carbothioamide,tetrahydro, 2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydro, acmc-20fauh, oxane-4-carboimidothioic acid, 4-carbamothioyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioic acid amide, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-ylaminomethane-1-thione
PubChem CID 13197204
Nombre IUPAC oxano-4-carbotioamida
SMILES C1COCCC1C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-4-carbothioamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.22
Porcentaje de pureza 97%