Learn More
Tetrahidropiran-2-metanol, TRC
Código de producto. 30453431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453431 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30453431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795553500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-2-methanol
CAS 100-72-1
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
SMILES OCC1CCCCO1
Nombre IUPAC oxan-2-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 116.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837