Learn More
Tetrahidropirano-2-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10681253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10681253 10 g Frasco de vidrio 10 g
10386970 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10681253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138250100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 100-72-1 | Molecular Formula: C6H12O2 | Molecular Weight: 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-72-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00006624
Clave InChI ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
PubChem CID 7524
Nombre IUPAC oxan-2-ilmetanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-2-methanol
Nombre de nota 98%
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4570 to 1.459
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydropyran-2-methanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.