Learn More
Ácido tetrahidropirano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10246493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10246493 250 mg 250 miligramos
10072304 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10246493 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41201CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 51673-83-7
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD07779239
Clave InChI MQAYFGXOFCEZRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, pubchem19589, acmc-20m8cx, acmc-20m8cy, 2-tetrahydropyranoic acid, tetrahydro-pyran-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-2-carboxylic acid
PubChem CID 10964532
Nombre IUPAC ácido oxano-2-carboxílico
SMILES C1CCOC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 95%