Learn More
Ácido tetrahidroftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid |
| CAS | 88-98-2 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid, HN 200, NSC 239116, Rikacid TH-W, Tetrahydrophthalic acid, Δ4-Tetrahydrophthalic acid, THPA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido ciclohex-4-eno-1,2-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0579 |