Learn More
Tetrahydropalmatine, MedChemExpress
Código de producto. 16494807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494807 50 mg 50 miligramos
16408948 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Tetrahydropalmatine possesses analgesic effects. Tetrahydropalmatine acts through inhibition of amygdaloid release of dopamine to inhibit an epileptic attack in rats.
Tetrahydropalmatine possesses analgesic effects. Tetrahydropalmatine acts through inhibition of amygdaloid release of dopamine to inhibit an epileptic attack in rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropalmatine
CAS 2934-97-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo DL-Tetrahydropalmatine
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (18.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C3C2)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 355.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.43
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration