Learn More
Tetrahydropalmatine, 98%
Código de producto. 15475589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475589 5 g 5 g
15465589 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63328.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2934-97-6 | C21H25NO4 | 355.434 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2934-97-6
Fórmula molecular C21H25NO4
Peso molecular (g/mol) 355.434
Número MDL MFCD00214191
Clave InChI AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropalmatine, rotundine, tetrahydropalmatin, rotundinum, 2,3,9,10-tetramethoxy-5,8,13,13a-tetrahydro-6h-isoquino 3,2-a isoquinoline, corydalis b, 6h-dibenzo a,g quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy, gnf-pf-3943, tetrahydropalmatine hydrochloride, 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5h-isoquinolino 2,1-b isoquinoline
PubChem CID 5417
Nombre IUPAC 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline
SMILES COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropalmatine
Punto de fusión 155°C
Color Yellow
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder