Learn More
Tetrahidronaftaleno, TRC
Código de producto. 30422334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422334 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30422334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29399610G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS 119-64-2
Fórmula molecular C10 H12
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMILES C1CCc2ccccc2C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 132.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939