Learn More
Tetrahidronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| CAS | 119-64-2 |
| Fórmula molecular | C10 H12 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| SMILES | C1CCc2ccccc2C1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0939 |