Learn More
Tetrahidronaftaleno, + 97 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10406890 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10406890 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
Código de producto. 10406890 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0850/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 119-64-2
Punto de fusión -35°C
Color Incolora
Punto de ebullición 207°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H12
Número MDL MFCD00001733
Cantidad 500 mL
Sinónimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
Clave InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 132.21
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.