Learn More
Tetrahidroionol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydroionol |
| CAS | 4361-23-3 |
| Fórmula molecular | C13 H26 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyclohexanepropanol','α,2,2,6-tetramethyl-, 2-Butanol','4-(2,2,6-trimethylcyclohexyl)- (8CI), α,2,2,6-Tetramethylcyclohexanepropanol (ACI), 4-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-2-butanol, 2-Butanol','4-(2,2,6-trimethylcyclohexyl), alpha,2,2,6-Tetramethylcyclohexanepropanol, 4-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-2-butanol, Tetrahydroionol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H26O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h10-12,14H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | OC(C)CCC1C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(2,2,6-trimetilciclohexil)butan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.2 |