Learn More
Tetrahidroharmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tetrahydro-Harmine |
| CAS | 17019-01-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrido[3,4-b]indole','2,3,4,9-tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmine','tetrahydro- (6CI), (±)-Tetrahydroharmine, 1,2,3,4-Tetrahydroharmine, Leptaflorine, Tetrahydroharmine, 1,2-Dihydroharmaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7-8,14-15H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2c3CCNC(C)c3[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxi-1-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 216.28 |
| Mostrar más |