Learn More
Tetrahidroharmina, Mikromol™
Código de producto. 17927764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927764 100 mg 100 miligramos
17907964 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17927764 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2562.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tetrahidroharmina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tetrahydro-Harmine
CAS 17019-01-1
Nombres de analitos o componentes tetrahydro-Harmine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Pyrido[3,4-b]indole, 2,3,4,9-tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmine, tetrahydro- (6CI), 1,2,3,4-Tetrahydroharmine, Leptaflorine, Tetrahydroharmine, 1,2-Dihydroharmaline, (+/-)-Tetrahydroharmine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7-8,14-15H,5-6H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2c3CCNC(C)c3[nH]c2c1
Nombre IUPAC 7-metoxi-1-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol
Peso molecular (g/mol) 216.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1263 g/mol