Learn More
Tetrahidrogestrinona 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrogestrinone (THG) |
| CAS | 618903-56-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-3-one, THG, Tetrahydrogestrinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h9,11,13,18-19,23H,3-8,10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12CC |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17S)-13,17-dietil-17-hidroxi-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.4 |
| Mostrar más |