Learn More
Tetrahidrofurfurilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10561981 5 g Frasco de vidrio 5 g
10754471 100 g Frasco de vidrio 100 g
10764471 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4795-29-3
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00005373
Clave InChI YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetanamina
SMILES NCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfurylamine
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4540 to 1.4560
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Gravedad específica 0.98
Viscosidad 5 mPa.s (20°C)
Beilstein 18, II, 415
Punto de ebullición 153.0°C to 154.0°C (744.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofurfurylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.