Learn More
(+/-)-Tetrahidrofurilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416266 500 g 500 g
11406266 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23068.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies. It can be used to produce N-tetrahydrofurfuryl-phthalimide with phthalic acid anhydride by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tetrahidrofurilamina se utilizó para estudiar interacciones específicas entre moléculas diferentes calculando las entalpías molares en exceso. Se puede utilizar para producir N-tetrahidrofuril-ftalimida con ácido ftalico anhídrido por calentamiento.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/ humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4795-29-3
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00005373
Clave InChI YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetanamina
SMILES NCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Tetrahydrofurfurylamine
Densidad 0.98
Cantidad 500 g
Índice de refracción 1.455
Número UN UN2943
Beilstein 102729
Punto de ebullición 153°C to 154°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 97%