Learn More
Isotiocianato tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342327 5 g 5 g
11332327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09878.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36810-87-4 | C6H9NOS
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36810-87-4
Fórmula molecular C6H9NOS
Número MDL MFCD00022476
Sinónimo 2-(Isothiocyanatomethyl)tetrahydrofuran
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate
Densidad 1.12
Punto de ebullición 122°C to 125°C (18 mmHg)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 111696
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.21
Porcentaje de pureza 98%