Learn More
(±)-bromuro de tetrahidrofurfurilo, TRC
Código de producto. 30427690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427690 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30427690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2935705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide
CAS 1192-30-9
Fórmula molecular C5H9BrO
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
SMILES BrCC1OCCC1
Nombre IUPAC 2-(bromometil)tetrahidrofurano
Peso molecular (g/mol) 165.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.98