Learn More
Bromuro de tetrahidrofurfurilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483940 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11483940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15192.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl bromide
CAS 1192-30-9
Densidad 1.452
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.488
Fórmula molecular C5H9BrO
Número MDL MFCD00016894
Beilstein 102717
Sinónimo tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran
Clave InChI VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(OC1)CBr
Nombre IUPAC 2-(bromometil)oxolano
Peso molecular (g/mol) 165.03
PubChem CID 14501
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.04
Porcentaje de pureza 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofurfuryl bromide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl bromide