Learn More
Bromuro de tetrahidrofurfurilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11442208 10 g 10 g
11452208 50 g 50 g
11462208 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11442208 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15192.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1192-30-9 | C5H9BrO | 165.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1192-30-9
Fórmula molecular C5H9BrO
Peso molecular (g/mol) 165.03
Número MDL MFCD00016894
Clave InChI VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran, furan, tetrahydro-2-bromomethyl, tetrahydrofurfurylbromide, tetrahydrofrufryl bromide, 2-bromomethyltetrahydrofuran
PubChem CID 14501
Nombre IUPAC 2-(bromometil)oxolano
SMILES BrCC1CCCO1
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl bromide
Densidad 1.452
Cantidad 10 g
Índice de refracción 1.488
Beilstein 102717
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.04
Porcentaje de pureza 95%